Merck
678600
Sigma-Aldrich
2-Brombenzothiazol
95%
Größe auswählen
1 G
CHF 54.20
CHF 54.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 54.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 54.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
39-43 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChIKey
DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)