Merck
681091
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorphenyl)-1H-Tetrazol
95%
Größe auswählen
5 G
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 212.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5FN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H5FN4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
InChIKey
DTAOERLWDORJFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)