Merck
719420
Sigma-Aldrich
Kalium-1-(Boc)-1H-indol-2-trifluoroborat
Synonym(e):
Kalium-1-(tert.-butoxycarbonyl)-1H-indol-2-trifluoroborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14BF3KNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168-175 °C
SMILES String
[K+].CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C13H14BF3NO2.K/c1-13(2,3)20-12(19)18-10-7-5-4-6-9(10)8-11(18)14(15,16)17;/h4-8H,1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
IIPRPASPOXMUTF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)