Merck
718920
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3-Cyano-4-Pyridinyl-Boronsäurepinakolester
95%
Synonym(e):
2-Chlor-3-cyan-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14BClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
90-97 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(Cl)c2C#N
InChI
1S/C12H14BClN2O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-16-10(14)8(9)7-15/h5-6H,1-4H3
InChIKey
YYPZHORJYDCOSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)