Merck
718734
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluormethyl)-phenylacetonitril
97%
Synonym(e):
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluormethyl)-benzylcyanid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7F3N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
nitro
SMILES String
COc1cc(CC#N)c(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7F3N2O3/c1-18-9-4-6(2-3-14)8(15(16)17)5-7(9)10(11,12)13/h4-5H,2H2,1H3
InChIKey
IANAREFPKLOIAF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)