Merck
718408
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylcyanid-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonym(e):
Cyanotrimethylsilan-13C15N
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3Si13C15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
114-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-11 °C (lit.)
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C[Si](C)(C)[13C]#[15N]
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1,5+1
InChIKey
LEIMLDGFXIOXMT-MQIHXRCWSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup