Merck
718173
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorpyridin
95%
Größe auswählen
5 G
CHF 87.80
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 87.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3F2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.427
Dichte
1.265 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cccnc1F
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
InChIKey
OGVLEPMNNPZAPS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)