Merck
717584
Sigma-Aldrich
5-Jod-2-Methylpyridin-3-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
5-Iod-2-methylnicotinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6INO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
255-261 °C
SMILES String
Cc1ncc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-4-6(7(10)11)2-5(8)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
JGYRUHKDHNZTPA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)