717312
2,5-Diaminoterephthalsäure
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
H2DATA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Nc1cc(c(N)cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8N2O4/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2H,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
WIOZZYWDYUOMAY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable