Merck
126128
Sigma-Aldrich
Diethyl-1,4-cyclohexandion-2,5-dicarboxylat
Synonym(e):
Diethyl-succinylosuccinat
Größe auswählen
10 G
CHF 277.00
CHF 277.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 277.00
About This Item
Lineare Formel:
(O=)2C6H6(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 277.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
127-129 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H16O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
KSKWGMNRWCYVAT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate reacts with benzylamine to yield diethyl 2,5-bis(benzylamino-3,6-dihydroterepthalate), which on polycondensation affords poly(amine esters)[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Poly (amine esters) Derived from Diethyl 1, 4-Cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate.
Moore JA and Kochanowski JE.
Macromolecules, 8(2), 121-127 (1975)