Merck
716316
Sigma-Aldrich
2-Fluor-5-(trifluormethyl)-pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3F4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.401
Dichte
1.368 g/mL at 25 °C
SMILES String
Fc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChIKey
UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
90.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)