Merck
714674
Sigma-Aldrich
3,4,5-Tribrompyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2Br3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
105-109 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cncc(Br)c1Br
InChI
1S/C5H2Br3N/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H
InChIKey
CWYVUHWKGWQPLP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)