Merck
714445
Sigma-Aldrich
(2-Chlor-4-pyridinyl)methanol
97%
Synonym(e):
2-Chlor-4-(hydroxymethyl)-pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
59-64 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
OCc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2
InChIKey
UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)