Merck
711977
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-2-(2-propinyl)-L-prolin
≥96%
Synonym(e):
Boc-(R)-4-propargyl-L-proline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96%
≥96.0% (TLC)
Form
lumps
Optische Aktivität
[α]/D -34.0±2°, c = 1% in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](CC#C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4/c1-5-6-9-7-10(11(15)16)14(8-9)12(17)18-13(2,3)4/h1,9-10H,6-8H2,2-4H3,(H,15,16)/t9-,10+/m1/s1
InChIKey
DMBBSZBBZZUEMF-ZJUUUORDSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)