Fortfahren mit
SML2948
Mca-APK(Dnp)-OH trifluoroacetate
≥97% (HPLC), ACE2 substrate, film or powder
Synonym(e):
Mca-APK(Dnp) TFA salt (Mca = 7-Methoxycoumarin-4-yl; Dnp = 2,4-dinitrophenyl), Mca-Ala-Pro-Lys(Dnp) TFA salt, Mca-Ala-Pro-Lys(Dnp)-OH TFA salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 122.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 490.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H36N6O12 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
696.66 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
film or powder
Storage condition:
desiccated
CHF 122.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mca-APK(Dnp)-OH trifluoroacetate, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
film or powder
storage condition
desiccated
color
white to dark beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Mca-APK(Dnp)-OH is a widely used fluorescent substrate for angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2 cleaves between P & K). Proteolytic cleavage separates 7-methoxycoumarin-4-acetyl (Mca) from the fluorescence-quenching group 2,4-dinitrophenyl (Dnp), resulting in increased Mca fluorescence (Ex: 320-328 nm, Em: 405-420 nm). The fluorescence increase over background upon Mca-APK(Dnp) cleavage is more than 14-fold higher than that of Mca-YVADAPK(Dnp), while only Mca-YVADAPK(Dnp), but not Mca-APK(Dnp), can also be used for assessing caspase-1 (ICE) activity.
Popular fluorescent substrate for angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2944SML2973
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
form
film or powder
form
film or powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to dark beige
color
white to dark beige
color
white to yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)