Merck
711403
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorcyclohexanon
97%
Größe auswählen
250 MG
CHF 196.00
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 196.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8F2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
FC1(F)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8F2O/c7-6(8)3-1-5(9)2-4-6/h1-4H2
InChIKey
NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65.6 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)