71063
Goethit
30-63% Fe
Synonym(e):
Eisenhydroxid-oxid, Eisen(III)-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Konzentration
30-63% Fe
SMILES String
O[Fe]=O
InChI
1S/Fe.H2O.O/h;1H2;/q+1;;/p-1
InChIKey
AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable