529311
Eisen(III)-oxid
≥99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Ferric oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.995% trace metals basis
Form
powder
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChIKey
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.