Merck
710474
Sigma-Aldrich
Bis(2-isopropoxyphenyl)chlorphosphin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22ClO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)Oc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2OC(C)C
InChI
1S/C18H22ClO2P/c1-13(2)20-15-9-5-7-11-17(15)22(19)18-12-8-6-10-16(18)21-14(3)4/h5-14H,1-4H3
InChIKey
NWXVTDDEQGYXBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)