Merck
645060
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazol-3-Carboxaldehyd
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 173.00
CHF 173.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 173.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 173.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
phenyl
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(13-11-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChIKey
QRHAQXZGSWFBOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)