Merck
708399
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-bromphenyl)-isoxazol
97%
Synonym(e):
4-(4-Bromphenyl)-isoxazol-5-yl-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
143-147 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Nc1oncc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,11H2
InChIKey
DHBUAOKIJSWCEB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)