Merck
D167509
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.12
Beilstein:
3935337
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)on1
InChI
1S/C5H7NO/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3
InChIKey
FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)