Fortfahren mit
B4313
(E/Z)-BCI hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-2-benzylidene-3-(cyclohexylamino)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one; 3-(cyclohexylamino)-2,3-dihydro-2-(phenylmethylene)-1Hinden-1-one; 2-benzylidene-3-(cyclohexylamino)-1-Indanone hydrochloride, NSC 150117 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 246.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 960.00
CHF 816.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 246.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.O=C1C(=Cc2ccccc2)C(NC3CCCCC3)c4ccccc14
InChI
1S/C22H23NO.ClH/c24-22-19-14-8-7-13-18(19)21(23-17-11-5-2-6-12-17)20(22)15-16-9-3-1-4-10-16;/h1,3-4,7-10,13-15,17,21,23H,2,5-6,11-12H2;1H
InChI key
JPATUDRDKCLPTI-UHFFFAOYSA-N
Application
(E/Z)-BCI hydrochloride has been used:
  • to evaluate the role of the Duox-H2O2-Dusp6 derepression signaling pathway in heart regeneration[1]
  • as an MKP-1 inhibitor to investigate the role of MKP-1 on bexarotent-induced effects
  • as a dual specificity phosphatase 6 (DUSP6) inhibitor to study its effects on the proliferation of SKOV3 cells[2]
Biochem/physiol Actions
(E/Z)-BCI Hydrochloride is an inhibitor of dual-specificity phosphatase 6 (Dusp6) and Dusp1; hyperactivates FGF signaling.
BCI is an allosteric inhibitor of Dusp6 that acts within the phosphatase domain to prevent the catalytic stimulation of phosphatase activity induced by ERK2 substrate binding. BCI also hyperactivates FGF signaling, since Dusp6 functions as a feedback regulator of FGF signaling.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1940D6821SML3185
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)