Wichtige Dokumente
707295
Fmoc-His(Trt)-OH-13C6, 15N3
97 atom % 13C, 95 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine-13C6,15N3, 13C,15N Labeled Fmoc His, 13C,15N Labeled Fmoc histidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % 13C
95 atom % 15N
Assay
95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
140-145 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][15n]([13cH][15n]1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[15NH]C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1/i24+1,25+1,27+1,31+1,37+1,38+1,41+1,42+1,43+1
InChIKey
XXMYDXUIZKNHDT-SMJKUICASA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)