Merck
603457
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-glycin-2-13C,15N, Glycin-2-13C,15N N-Fmoc
Größe auswählen
100 MG
CHF 946.00
CHF 946.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 946.00
About This Item
Lineare Formel:
(H15N-Fmoc)13CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 946.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
174-175 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[13CH2][15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,18+1
InChIKey
NDKDFTQNXLHCGO-PHHLUUBBSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)