Merck
706906
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromchinolin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5Br2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C
SMILES String
Brc1cc(Br)c2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5Br2N/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChIKey
CYRONKIISXPXER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)