Merck
295426
Sigma-Aldrich
Chlorwasserstoff
≥99%, ReagentPlus®
Synonym(e):
Chlorwasserstoffsäure, Muriatische Säure, Salzsäure
About This Item
Lineare Formel:
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
Chlorwasserstoff, ReagentPlus®, ≥99%
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
613 psi ( 21.1 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
gas
bp
−85 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Chlorwasserstoff (HCI) ist unter Normalbedingungen gasförmig. Er kann in Gasform oder als Lösung verwendet werden. HCl wird im Allgemeinen bei der Synthese von organischen und anorganischen Verbindungen, bei der Salzbildung, zur Kontrolle des pH-Wertes, bei Neutralisierungen und zur Oberflächenreinigung eingesetzt.
Anwendung
HCl kann wie folgt verwendet werden:
  • als Katalysator bei der Synthese von β-Aminoketon in Anwesenheit des H2O-SDS-Systems durch die Mannich-Reaktion
  • bei der Synthese von Schichtsilikat-Polymer-Nanokompositen.
Verpackung
In einer Druckgasflasche aus Kohlenstoffstahl mit CGA180M/CGA110F-Nadelventil geliefert.
Mit Folgendem kompatibel:
  • Aldrich® Druckgasflasche-Basisstationsystem
  • Aldrich® Druckgasflasche-Gasregulatoren
Sonstige Hinweise
Siehe Merkblatt für technische Informationen AL-151 Gasregulatoren: Auswahl, Installation und Betrieb
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Entlüftungsventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Confused HCl: hydrogen chloride or hydrochloric acid?
Perumalla, SR and Sun CC
Chemistry?A European Journal , 18(21), 6462-6464 (2012)
HCl-catalyzed stereoselective Mannich reaction in H2O-SDS system
Akiyama T, et al.
Synlett, 2005(02) (2005)
Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials
Alexandre M and Dubois P
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 28(1-2), 1-63 (2000)
Corrosion inhibition of mild steel by plant extract in dilute HCl medium
Chauhan LR and Gunasekaran G
Corrosion Science, 49(3), 1143-1161 (2007)
Charlotte Strandgren et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(8), 3193-3205 (2015-04-17)
Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is a rare premature aging disorder that is most commonly caused by a de novo point mutation in exon 11 of the LMNA gene, c.1824C>T, which results in an increased production of a truncated form of