Merck
703141
Sigma-Aldrich
DABCO®-CuCl Komplex
97%
Synonym(e):
(1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan)-kupfer(I)chlorid Komplex
About This Item
Lineare Formel:
C6H12N2 · CuCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
180-186 °C
SMILES String
Cl[Cu].C1CN2CCN1CC2
InChI
1S/C6H12N2.ClH.Cu/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;/h1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
WHZBKEDMTQJFEI-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Catalyst used for the oxidation of alcohols under mild conditions
Rechtliche Hinweise
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mannam, S. et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 2253-2253 (2007)