Merck
702188
Sigma-Aldrich
6-Brom-1H-Benzimidazol
97%
Synonym(e):
6-Brom-1H-benzo[d]imidazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
32151613
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
130-134 °C
SMILES String
Brc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable