Merck
701777
Sigma-Aldrich
5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)-benzol]-ruthenium-hexafluorophosphat
Synonym(e):
Cyclopentadienyl(p-cymen)ruthenium(II)-Hexafluorphosphat
About This Item
Lineare Formel:
C15H19Ru · PF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.35
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
83-84 °C
SMILES String
[Ru+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C10H14.C5H5.F6P.Ru/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h4-8H,1-3H3;1-5H;;/q;;-1;+1
InChIKey
KHUJNZPWTSOTDJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Synthesis of ruthenocenium complexes
  • Intercalation reactions
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)