262455
Bis(cyclopentadienyl)ruthenium(II)
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
199-201 °C (lit.)
SMILES String
[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ru/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChIKey
BKEJVRMLCVMJLG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable