Merck
701580
Sigma-Aldrich
n-Butylboronsäure-MIDAester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
122-128 °C
SMILES String
CCCCB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H16BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
YVALLLRUHYHWPU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)