Wichtige Dokumente
700355
Titan(IV)-oxid, Mischung aus Rutil und Anatas
nanoparticle, <250 nm particle size (DLS), paste, 53-57 wt. % in diethylene glycol monobutyl ether/ethylene glycol, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Titandioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
Form
nanoparticle
paste
Konzentration
53-57 wt. % in diethylene glycol monobutyl ether/ethylene glycol
Oberflächenbereich
50 m2/g × 18 , BET surface area of starting nanopowder
Partikelgröße
~21 nm (primary particle size of starting nanopowder)
<250 nm (DLS)
Viskosität
<1.5 mPa.s
bp
>200 °C
Dichte
1.8 g/mL±0.2 at 25 °C
SMILES String
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChIKey
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications