Merck
699993
Sigma-Aldrich
5-Methoxybenzoxazol-2-thiol
97%
Synonym(e):
2-Mercapto-5-methoxybenzo[d]oxazol, 5-Methoxy-2(3H)-benzoxazolethion
Größe auswählen
1 G
CHF 92.50
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 92.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
218-223 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2oc(S)nc2c1
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-10-5-2-3-7-6(4-5)9-8(12)11-7/h2-4H,1H3,(H,9,12)
InChIKey
QGTUVLRFJOUWBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)