Merck
699578
Sigma-Aldrich
Diethylenglykol-d8
98 atom % D
Synonym(e):
2-(2-Hydroxyethoxy) ethanol-d8
About This Item
Lineare Formel:
(HOCD2CD2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
liquid
bp
245 °C
Dichte
1.201 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChIKey
MTHSVFCYNBDYFN-SVYQBANQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)