Merck
347442
Sigma-Aldrich
Ethylen-d4-glycol
98 atom % D
Größe auswählen
1 G
CHF 200.00
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 200.00
About This Item
Lineare Formel:
HOCD2CD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-13 °C (lit.)
Dichte
1.184 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-LNLMKGTHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethylene-d4 glycol is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Anwendung
Ethylene-d4 glycol may be used as one of the starting material in the preparation of perdeuterated ethylenediaminetetraacetate tetraanion (EDTA-d124-) for use in the spectroscopic analysis of cadmium-EDTA complex.[1]
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cadmium-113 nuclear magnetic resonance studies of cadmium-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Jensen CF, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(13), 3659-3666 (1981)