Merck
699381
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopimelic acid-13C7,15N2
Mixture of L,L,D,D and Meso, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
DL-2,6-Diaminoheptanedioic acid-13C7,15N2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C7H1415N2O4
Molekulargewicht:
199.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
95% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
295 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[15NH2][13CH]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH]([15NH2])[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChIKey
GMKMEZVLHJARHF-RIQGLZQJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)