Merck
07036
meso-2,6-Diamino-pimelinsäure
≥98% (TLC)
Synonym(e):
(2SR, 6RS)-2,6-Diamino-heptandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.20
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726899
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to faint beige
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@H](CCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5+
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-SYDPRGILSA-N
Application
Meso-2,6-diaminopimelic acid may be used to study peptidoglycan structure and function within the cell walls of bacteria.
Biochem/physiol Actions
Penultimate biosynthetic precursor of the essential amino acid L-lysine. Component of peptidoglycan in the cell wall of many bacteria.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)