Merck
697184
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-Hydroxybenzonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
158-163 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
Oc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,10H
InChIKey
PVCONXMDUZOPJH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)