Merck
184829
Sigma-Aldrich
1,2-Benzoldimethanol
97%
Synonym(e):
2-(Hydroxymethyl)-benzylalkohol, o-Xylylendialkohol, Phthalalkohol
Größe auswählen
10 G
CHF 327.00
CHF 327.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 327.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
Beilstein:
508775
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 327.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
SMILES String
OCc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChIKey
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)