Merck
697001
Sigma-Aldrich
Methyl 1-Chlor-4-Hydroxyisochinolin-3-Carboxylat
95%
Größe auswählen
1 G
CHF 133.00
CHF 133.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 133.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
164-168 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
COC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-16-11(15)8-9(14)6-4-2-3-5-7(6)10(12)13-8/h2-5,14H,1H3
InChIKey
JCLXQWPJRSUMFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)