Merck
696862
Sigma-Aldrich
Tris(2-benzimidazolylmethyl)amin
97%
Synonym(e):
(BimH)3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21N7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
277-281 °C (lit.)
SMILES String
C(N(Cc1nc2ccccc2[nH]1)Cc3nc4ccccc4[nH]3)c5nc6ccccc6[nH]5
InChI
1S/C24H21N7/c1-2-8-17-16(7-1)25-22(26-17)13-31(14-23-27-18-9-3-4-10-19(18)28-23)15-24-29-20-11-5-6-12-21(20)30-24/h1-12H,13-15H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
InChIKey
YQIGEJHOYBUSLR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Carbonic anhydrase models
  • Porous lanthanide tris(benzimidazolylmethyl)amine nitrato frameworks
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)