Merck
695246
Sigma-Aldrich
((4-Trifluormethyl)-phenyl)-di-tert.-butylphosphin
technical grade, 85%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22F3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
85%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
34-39 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22F3P/c1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18/h7-10H,1-6H3
InChIKey
ILWCCADVRXVLTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.0 °F
Flammpunkt (°C)
43.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)