SRP3316
LIF human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
D factor, Differentiation-stimulating factor, Melanoma-derived LPL inhibitor (MLPLI)
Größe auswählen
CHF 424.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 424.00
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Recombinant human LIF is a 19.6 kDa protein containing 180 amino acids residues including three disulfide bonds.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).