Wichtige Dokumente
695106
p-Phenylendiamin
sublimed, ≥99%
Synonym(e):
1,4-Benzoldiamin, 1,4-Diamino-benzol, p-Phenylendiamin
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.08 mmHg ( 100 °C)
Beschreibung
anti-fade reagent
Assay
≥99%
Form
sublimed
bp
267 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
138-143 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
InChIKey
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Zielorgane
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.