Merck
694347
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-Hydroxyazetidin
97%
Synonym(e):
tert.-Butyl 3-hydroxyazetidin-1-carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
36-43 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)C1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h6,10H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)