Merck
680079
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyazetidin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-90 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl[H].OC1CNC1
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
InChIKey
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Building block used in a recent synthesis of a fluoroquinolone antibiotic.[1]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic Process Research & Development, 10, 803-803 (2006)