Merck
694266
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-Brompyrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(Br)cn1
InChI
1S/C8H11BrN2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-6(9)4-10-11/h4-5H,1-3H3
InChIKey
IQEFCRDQVLIADR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)