Merck
693960
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)-ethylendiamin
95%
Synonym(e):
N,N′-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)-1,2-ethandiamin
About This Item
Lineare Formel:
(C3H7)2C6H3NHCH2CH2NHC6H3(C3H7)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form:
solid
Assay:
95%
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
101-106 °C
SMILES String
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NCCNc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28-26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20,27-28H,15-16H2,1-8H3
InChIKey
RVMDHNMIJJBYQG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)