Merck
691526
Sigma-Aldrich
6-Brom-5-Fluorindol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82-84 °C
SMILES String
Fc1cc2cc[nH]c2cc1Br
InChI
1S/C8H5BrFN/c9-6-4-8-5(1-2-11-8)3-7(6)10/h1-4,11H
InChIKey
OIUXEDBYFWPCLF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)